material
amber high-density polyethylene
포장
case of 2000 ea
제조업체/상표
Nalgene 362004-9125
용량
4 mL
용적
4 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Safely store and ship light-sensitive diagnostic samples and valuable reagents in small volumes with Thermo Scientific Nalgene Opaque Amber HDPE Diagnostic Bottles, used in test kits and many small-volume applications. These opaque amber high-density polyethylene bottles are for use with light sensitive reagents and are packed without closures so they can be matched with various colored closures (Cat. No. 362150 series).
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.