주요 문서
TMO312750-9050
Nalgene® Dropper Bottle without tip or cap
natural low-density polyethylene, volume 15 mL, case of 2000 ea
동의어(들):
LDPE dropper bottle, dispensing bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
natural low-density polyethylene
포장
case of 2000 ea
제조업체/상표
Nalgene 312750-9050
용량
15 mL
용적
15 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Repeatedly carry out reliable routine dispensation with Thermo Scientific Nalgene LDPE Dropper Bottles, made of low-density polyethylene. These bottles are to be used with Nalgene controlled dropper tips and closures.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)