주요 문서
TMO312104-0016
Nalgene® wide-mouth bottle
high-density polyethylene, capacity 500 mL, natural, case of 125 ea
동의어(들):
Nalgene bottle, plastic bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
high-density polyethylene
포장
case of 125 ea
제조업체/상표
Nalgene 312104-0016
용량
500 mL
색상
natural
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Confidently ship and store these Thermo Scientific Nalgene Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles, which are easy to fill and resistant to chemicals. These wide-mouthed, high-density polyethelyene bottles are injection blow-molded for strength and uniform wall thickness.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TMO312104-00164061841581932