material
high-density polyethylene
natural
square
포장
case of 250 ea
제조업체/상표
Nalgene 312018-1000
보틀(bottle) 용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Save space with chemical- and break-resistant Thermo Scientific Nalgene Square HDPE Graduated Bottles with Closure. These translucent bottles provide visible liquid levels and molded-in graduations for easy measuring. Square bottles with polypropylene closures feature space-saving designs and drip-proof necks for convenient dispensing.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.