material
FEP
포장
case of 4 ea
제조업체/상표
Nalgene 2403-1000
병 용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ensure contamination-free dispensing with Thermo Scientific Nalgene Wash Bottles made with PTFE FEP, useful for trace element work. These phthalate-free bottles offer excellent chemical resistance and are molded entirely of fluoropolymers. Designed to dispense through the top with a closure and stem molded in one piece for uniform leakproof† service. The precision-molded tip provides a straight, steady stream and ultimate control without sputtering.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.