포장
case of 100 ea
제조업체/상표
Nunc 236370
일반 설명
Minimize evaporation and protect samples from contamination and spilling with Thermo Scientific Nunc Sealing Tapes. These adhesive seals are ideal for all assay applications. Nunc Life Science products offer reliability and reproducible results, and are backed by industry-leading quality standards and certifications.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.