material
clear
polycarbonate
straight
wide-mouth
포장
case of 48 ea
제조업체/상표
Nalgene 2116-0030
단지 용량
30 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Collect and store pastes, solids, specimens and lab supplies with window-clear Thermo Scientific Nalgene Straight-side Wide-Mouth Jars. A wide temperature range (-135°C to +135°C) makes these jars an excellent choice for cold room and refrigerated use all the way to the autoclave. These high impact-resistant jars are extremely versatile. Not liquid leakproof.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.