material
polystyrene
포장
case of 100 ea
제조업체/상표
Nunc 167064
길이 × 너비
128 mm × 85 mm
웰
8
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Promote maximum adhesion for a broad range of cell types with the Thermo Scientific Nunc Cell-Culture Treated multi-well plates with the Nunclon Delta surface treatment. The open format with the raised well rim enables convenient and secure manipulation of the cells.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.