주요 문서
TMO140663
Nunc® cell culture inserts in 6-deepwell Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 3.0 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
동의어(들):
multidish membrane insert, treated membrane insert
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.13
material
polycarbonate
무균
sterile
포장
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
제조업체/상표
Nunc 140663
공극 크기
3.0 μm pore size
결합 유형
cell culture treated
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries