T9659
TAPS
BioXtra, ≥99.5% (titration)
동의어(들):
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥99.5% (titration)
양식
powder
불순물
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
무기 잔류물
≤0.1%
유용한 pH 범위
7.7-9.1
pKa
8.4
mp
230-235 °C (dec.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.05%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
흡수
≤0.05 at 260 in H2O at 1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
InChI key
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup