주요 문서
T9001
Sigma-Aldrich
Tricaprylin
Sigma Grade, ~99%
동의어(들):
1,2,3-Trioctanoylglycerol, Glyceryl tricaprylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352202
Grade
Sigma Grade
Quality Level
분석
~99%
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flash Point (°F)
392.4 °F
Flash Point (°C)
200.2 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)