주요 문서
T8825
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Tryptophan Hydroxylase (pSer58) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, sufficient for 10 blots
동의어(들):
Anti-TPH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
결합:
unconjugated
application:
DB
WB
클론:
polyclonal
종 반응성:
Xenopus, rat, human, mouse
citations:
기술:
dot blot: 1:1,000
western blot: 1:1000 using human dorsal Raphe nucleus
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
사용
sufficient for 10 blots
종 반응성
Xenopus, rat, human, mouse
기술
dot blot: 1:1,000
western blot: 1:1000 using human dorsal Raphe nucleus
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer58)
유전자 정보
human ... TPH1(7166)
mouse ... Tph1(21990)
rat ... Tph1(24848)
면역원
synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding phosphorylated serine 58 of tryptophan hydroxylase.
표적 설명
Tryptophan hydroxylase (TPH) catalyzes the 5-hydroxylation of tryptophan, which is the first step in the biosynthesis of indoleamines (serotonin and melatonin)
물리적 형태
Solution in 100 μL in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 μg per mL BSA, and 50% glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)