주요 문서
T6754
Sigma-Aldrich
Thymidine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H12N2O7PNa
CAS Number:
Molecular Weight:
326.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Quality Level
분석
≥98%
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].CC1=CN(C2CC3OP(O)(=O)OCC3O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N2O7P.Na.H/c1-5-3-12(10(14)11-9(5)13)8-2-6-7(18-8)4-17-20(15,16)19-6;;/h3,6-8H,2,4H2,1H3,(H,15,16)(H,11,13,14);;
InChI key
VPMQPENMZYNCDE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)