T5691
TES
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration)
동의어(들):
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES free acid
About This Item
추천 제품
Grade
BioPerformance Certified
분석
≥99% (titration)
양식
crystalline powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
유용한 pH 범위
6.8-8.2
pKa(25 °C)
7.5
mp
~225 °C (dec.)
solubility
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
양이온 미량물
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
외래 활성
DNase, RNase, Nickase and protease, none detected
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChI key
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.