주요 문서
T3293
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3138
nominal capacity 30 mL
동의어(들):
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
material
cap (PP sealing cap)
round bottom tube
transparent polycarbonate
무균
non-sterile
특징
RCF 50,000 × g
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Nalgene® 3138-0030
공칭 용량
30 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Easily view contents using strong, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes, equipped with sealing caps for leakproof† performance up to 50,000 x g.
포장
With sealing cap
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)