Key Documents
SYNS380230
Synthware long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 16, O.D. × L 1.2 mm × 300 mm , Bevel Tip, stainless steel
동의어(들):
Synthware S380230, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech S380230
O.D. × L
1.2 mm × 300 mm , Bevel Tip
니들 게이지
16 , Bevel Tip
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Syringe Needle, Stainless Steel, 1.6mm, 16G, 300mm
애플리케이션
kemetch; synthware; syrnge needle; stainless steel
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.