주요 문서
SYNP291200
Synthware Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 900 mL, diam. × H 150 mm × 75 mm
동의어(들):
Synthware P291200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
material
clear borosilicate glass 3.3
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech P291200
직경 × 높이
150 mm × 75 mm
용적
900 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dish, Crystallizing, With Spouts, 150X75mm, 900mL Capacity
애플리케이션
kemetch; synthware; dish; crystallizing
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)