주요 문서
SYNF710010YH
Synthware glass graduated cylinder
borosilicate glass 3.3, round base, capacity 10 mL
동의어(들):
Synthware F710010YH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
round base
특징
class A
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech F710010YH
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Graduated Cylinder, Round Base (Class A) 10mL, Boro 3.3
애플리케이션
kemetch; synthware; GRADUATED CYLINGER; class a
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)