주요 문서
SYNF580010
Synthware Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 10 mL, valve L 0-4 mm, O.D. × L 22 mm × 55 mm
동의어(들):
Synthware F580010, storage tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
clear glass
round bottom
무균
non-sterile
특징
neck thread Internal
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech F580010
O.D. × L
22 mm × 55 mm
용량
10 mL
valve L
0-4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Schlenk Tube, High Vac Valve, 10mL, Valve 0-4mm, 22X55mm includes Accessories: S600004T
애플리케이션
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNF580010-1EA4065270931726