주요 문서
SYNF208450
Synthware three neck full jacket round bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42
동의어(들):
Synthware F208450, 3-neck reaction flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
clear
조인트
center joint: ST/NS29/42
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech F208450
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flask, Round Bottom, Three Neck, Full Jacket, 500mL, 29/42 Joint
애플리케이션
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)