재조합
expressed in HEK 293 cells
분석
≥90% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
분자량
~150 kDa by SDS-PAGE
불순물
<0.1 EU/μgtested
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... JAG2(3714)
일반 설명
Jagged-2 is a putative Notch ligand involved in the mediation of Notch signaling, that can induce stromal cells to secrete IL-6, VEGF and IGF-1. Notch activation can interact with NF-kappaB and C-myc to promote the proliferation and to inhibit the apoptosis of MM cells, showing in the relationship between the incidence of myeloma and drug resistance. Jagged-2 is also involved in limb development.
서열
Human Jagged-2 (aa 1-1054) is fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG.
물리적 형태
Lyophilized. Contains PBS + 0.02 % CHAPS.
재구성
Reconstitute with 100μl sterile water.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.