재조합
expressed in HEK 293 cells
분석
>95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
분자량
~90 kDa by SDS-PAGE
포장
pkg of 10 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
불순물
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
색상
white
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... NTN1(9423)
일반 설명
Netrin-1 controls guidance of CNS commissural axons and peripheral motor axons. Its association with either DCC or some UNC5 receptors will lead to axon attraction or repulsion, respectively. It also serve as a survival factor via its association with its receptors which prevent the initiation of apoptosis. Netrin 1 is also Involved in tumorigenesis by regulating apoptosis.
물리적 형태
Lyophilized from PBS with trehalose and Brij35.
재구성
Reconstitute with 100 μL deionized water.
기타 정보
Human netrin-1 (aa 25-604) is fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.