제품명
IL-36γ mouse, recombinant, expressed in E. coli, untagged, >95% (SDS-PAGE)
생물학적 소스
mouse
재조합
expressed in E. coli
결합
untagged
분석
>95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
분자량
~17 kDa
포장
pkg of 10 μg
불순물
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
색상
white
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Il36g(215257)
일반 설명
IL-36α (IL-1F6), IL-36β (IL-1F8) and IL-36γ (IL-1F9) bind to IL-36R (IL-1Rrp2) and IL-1RAcP, activating similar intracellular signals as IL-1. IL-36Ra inhibits the production of proinflammatory cytokines, including IL-12, IL-1β, IL-6, TNF-α and IL-23 induced by IL-36 in BMDC and CD4 T cells. Skin and dendritic cells are targets of the IL-36 interleukins leading to a Th1 response. These cytokines may represent potential targets for immune-mediated inflammatory conditions or, alternatively, could be used as adjuvants in vaccination.
물리적 형태
Lyophilized from PBS and 0.5% trehalose.
재구성
Reconstitute with 100 μL deionized water.
기타 정보
IL-36gamma (mouse) (aa 13-164) is untagged.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.