주요 문서
SRP8011
Sigma-Aldrich
Granulin C human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
동의어(들):
GRN C, Granulin-5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
태그
His tagged
분석
>90% (SDS-PAGE)
양식
liquid
분자량
~10 kDa by SDS-PAGE
포장
pkg of 10 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
≥0.2 mg/mL
불순물
<1 EU/μg endotoxin, tested
색상
clear
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... GRN(2896)
일반 설명
Granulins have possible cytokine-like activity. They are important in normal development, inflammation, wound repair, and tumorigenesis.
물리적 형태
Solution in 55 mM TRIS-HCl, pH 8.2, containing 150 mM NaCl.
기타 정보
Human granulin C (aa 364-430) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)