주요 문서
SRP0306
Sigma-Aldrich
HDAC Substrate 2, fluorogenic
≥95% (HPLC)
동의어(들):
HDAC, histone deacetylase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
분석
≥95% (HPLC)
양식
aqueous solution
포장
pkg of 250 nmol
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
일반 설명
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC′s. It is a suitable substrate for many HDAC′s tested so far, except class 2a HDAC.
애플리케이션
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors for drug discovery and HTS applications.
물리적 형태
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)