주요 문서
SRP0160
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (21-44) human
≥90% (HPLC)
동의어(들):
HIST1H3E, Histone H3.1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
human
분석
≥90% (HPLC)
양식
aqueous solution
분자량
~2 kDa
포장
pkg of 160 nmol
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... HIST1H3E(8353)
일반 설명
A peptide substrate for Histone 3 K27 methyltransferases.
애플리케이션
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3 K27 methyltransferases for drug discovery and HTS applications
물리적 형태
Supplied as water solution, 800 μM
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube to recover full content of the tube. Aliquot into single use aliquots. Store remaining product in aliquots at -70°C. Note: Avoid freeze/thaw cycles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)