SML3854
Potassium clavulanate cellulose (1:1)
≥97% (NMR)
동의어(들):
(2R,3Z,5R)-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid potassium clavulanate cellulose (1:1), Z-(3R,5R)-2-(β-Hydroxyethylidene)clavam-3-carboxylic acid potassium clavulanate cellulose (1:1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
(C6H10O5)n
Molecular Weight:
237.25
UNSPSC 코드:
51111800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
생화학적/생리학적 작용
Clavulanic acid is an orally available and potent mechanism-based β-lactamase inhibitor. In combination with β-lactam antibiotic clavulanic acid can overcome antibiotic resistance in bacteria that produce β-lactamase. Clavulanic acid is produced by Streptomyces clavuligerus.
Orally available and potent mechanism-based β-lactamase inhibitor
주의사항
Hygroscopic
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.