생화학적/생리학적 작용
PITCOIN2 is a cell permeable, potent, and highly selective inhibitor Phosphatidylinositol 3-kinase type 2α (PI3KC2α) catalytic activity. Also, PITCOIN2 is a moderate inhibitor of PI3KC2β. PITCOIN2 inhibits PI3KC2α-mediated synthesis of PI(3,4)P2 and PI(3)P. It exhibits potent antithrombotic activity by counteracting platelet membrane remodeling.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.