SML3670
Raltegravir
≥98% (HPLC)
동의어(들):
MK 0518, MK-0518, MK0518, N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-4-pyrimidinecarboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H21FN6O5
CAS Number:
Molecular Weight:
444.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.25
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)CNC(=O)C2N=C(N(C(=O)C2=O)C)C(NC(=O)c3nnc([o]3)C)(C)C
InChI
1S/C20H21FN6O5/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11/h5-8,13H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30)
InChI key
DDGPCENTWMZXFO-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Orally active, potent and selective HIV type-1 (HIV-1) integrase inhibitor in cultures and in vivo.
Raltegravir (MK-0518) is an orally active, potent and selective HIV type-1 (HIV-1) integrase inhibitor (IC50 = 2-7 nM; ineffctive against HIV-1 reverse transcriptase or protease) that prevents HIV-1 cellular replication by blocking viral cDNA integration into host genome in cultures (IC50 = 19 nM & 33 nM in the presence of 10% fetal bovine serum or 50% human serum) and in vivo.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.