주요 문서
SML3617
Sigma-Aldrich
NBP
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(S)-2-(6-(((p-tolylthio)carbonyl)oxy)benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, NE bioluminescent probe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H14N2O4S3
CAS Number:
Molecular Weight:
430.52
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C=C1)=CC=C1SC(OC2=CC=C(N=C(C3=N[C@@H](C(O)=O)CS3)S4)C4=C2)=O
생화학적/생리학적 작용
NBP (NE bioluminescent probe) is a highly sensitive and selective bioluminescent probe suitable for detecting norepinephrine (NE) in vivo.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)