SML3476
Brivaracetam
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(αS,4R)-α-Ethyl-2-oxo-4-propyl-1-pyrrolidineacetamide, (2S)-2-[(4R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl]butanamide, (S)-2-((R)-2-Oxo-4-propylpyrrolidin-1-yl)butanamide, UCB 34714, UCB-34714, UCB34714
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H20N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
212.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
생화학적/생리학적 작용
Brivaracetam shows approximately 10 times greater potency than levetiracetam (Keppra)*; pIC50 at LBS = 7.0; inhibits audiogenic seizures in seizure-prone mice (ED50 = 14 μmol/kg) and is also effective in other animal models of epilepsy. Brivaracetam is used as an anticonvulsant (antiepileptic) for seizure treatment.
Orally active levetiracetam analog with higher synaptic vesicle protein 2A (SV2A) affinity and >10 times greater in vivo antiseizure efficay.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.