SML3412
Talinolol
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(±)-Talinolol, 02-115, 1-(4-(3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropoxy)phenyl)-3-cyclohexylurea, 1-(4-cyclohexylureidophenoxy)-2-hydroxy-3-tert-butylaminopropane, Cordanum, N-Cyclohexyl-N′-[4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]urea, rac-Talinolol
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
N(C2CCCCC2)C(=O)Nc1ccc(cc1)OCC(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C20H33N3O3/c1-20(2,3)21-13-17(24)14-26-18-11-9-16(10-12-18)23-19(25)22-15-7-5-4-6-8-15/h9-12,15,17,21,24H,4-8,13-14H2,1-3H3,(H2,22,23,25)
InChI key
MXFWWQICDIZSOA-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Talinolol is an orally active beta blocker (β blocker) with in vivo antihypertensive efficacy. In addition to its beta-adrenergic receptor (βAR, bAR) antagonist potency (βAR1/2 Ki = 0.24/0.9 μM), talinolol is also reported to exhibit inhibitory side-activity against soluble epoxide hydrolase (sEH IC50 = 2.8 μM).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.