SML3405
NVP-LDZ982
≥98% (HPLC)
동의어(들):
LDZ-982, LDZ 982, LDZ982, Methyl 5-[1-(3-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-3-(2,6-dichlorophenyl)isoxazole-4-carboxylate, NITD 982, NITD-982, NITD982
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H11Cl3F3N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
516.68
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
, Light yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
Dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor with broad-spectrum antiviral activity against Dengue, HCV, HIV, Influenza, RSV, and Yellow fever.
NVP-LDZ982 (NITD-982) is a dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor (Kd = 27 nM) with broad-spectrum antiviral activity by targeting host cell de novo pyrimidine biosynthesis pathway. NITD-982 inhibits various viral replications in cultues, including Dengue (DENV EC50 = 5-2.6 nM; A549), hepatitis C virus (HCV EC50 = 7-12.6 nM; Huh-7), HIV (MDR769 EC50 = 0.97 nM; PBMC), Influenza (EC50 = 32 nM/H1N1, 117 nM/B, 217 nM/H1N3; MDCK), respiratory syncytial virus (RSV EC50 = 7-9 nM; Hep-2), and Yellow fever (strain 17D EC50 = 8.2 nM; A549).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.