분석
≥95% (HPLC)
양식
oil
색상
, Colorless to light brown
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O(CCOC(=O)C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI key
MJTPMXWJHPOWGH-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Competitive antagonst of olfactory receptor OR2AT4
Phenoxyethyl isobutyrate is an antagonist of olfactory receptor OR2AT4, a G-protein-coupled receptor (GPCR) also expressed in human primary keratinocytes.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
278.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
137.16 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.