SML3315
PF-07304814
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(S)-3-((S)-2-(4-Methoxy-1H-indole-2-carboxamido)-4-methylpentanamido)-2-oxo-4-((S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)butyl dihydrogen phosphate, 4-Methoxy-N-[(1S )-3-methyl-1-[[[(1S )-2-oxo-1-[[(3S )-2-oxo-3-pyrrolidinyl]methyl]-3-(phosphonooxy)propyl]amino]carbonyl]butyl]-1H-indole-2-carboxamide, PF 007304814, PF 00835231 phosphate prodrug, PF 07304814, PF 835231 phosphate prodrug, PF-007304814, PF-835231 phosphate prodrug, PF007304814, PF07304814, PF835231 phosphate prodrug
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H33N4O9P
CAS Number:
Molecular Weight:
552.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
생화학적/생리학적 작용
PF-07304814 is a non-cytotoxic, aqueous soluble phosphate ester prodrug of the potent and selective corona virus inhibitor PF-00835231 (pro-/active drug SARS CoV-2 Ki = 174/0.27 nM). PF-07304814 is rapidly converted to PF-00835231, exhibiting anti-viral efficacy in cultures (PF-07304814/PF-00835231 IC50 with 2 μM P-pg efflux inhibitor CP-100356 = 3.8/0.24 μM (SARS2 Washington 1 & Vero E6-enACE2), 830/760 nM (SARS2 BetaCov GHB-03021/2020 & Vero E6-EGFP); PF-07304814/PF-00835231 IC50 with 0.5 μM CP-100356 = 58/80 nM (HCoV-229E & MRC-5)) without affecting P450 enzymes (>100 μM) or a range of transporters (>130 μM).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.