SML3284
MS1943
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-[(1,2-Dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo-3-pyridinyl)methyl]-1-(1-methylethyl)-6-[6-[4-[2-[(2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetyl)amino]ethyl]-1-piperazinyl]-3-pyridinyl]-1H-indazole-4-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H54N8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
718.93
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
MS1943 is a potent and selective degrader of EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) that effectively reduces EZH2 levels in cells. MS1943 potently inhibits growth of multiple TNBC cells and in mice xenograft model.
Potent and selective degrader of EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) that effectively reduces EZH2 levels in cells.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.