SML3276
Apelin-17 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
동의어(들):
Apelin 17 trifluoroacetate salt, K17F trifluoroacetate salt, L-Lysyl-L-phenylalanyl-L-arginyl-L-arginyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-prolyl-L-arginyl-L-leucyl-L-seryl-L-histidyl-L-lysylglycyl-L-prolyl-L-methionyl-L-prolyl-L-phenylalanine trifluoroacetate salt, Lys-Phe-Arg-Arg-Gln-Arg-Pro-Arg-Leu-Ser-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Phe
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.77
추천 제품
Grade
for analytical purposes
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to off-white
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
Apelin-17 (K17F) is a potent and selective endogenous agonist of apelin receptor (apelin-R). Apelin-17 has 16 times higher affinity for apelin-R than apelin-13 (pE13F) (Ki = 0.05 versus 0.8 nM).
potent and selective endogenous agonist of apelin receptor (apelin-R)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.