SML3225
trans-Clovamide
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(S,E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylamido)propanoic acid, N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-3-hydroxy-L-tyrosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H17NO7
CAS Number:
Molecular Weight:
359.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C([C@H](CC1=CC(O)=C(C=C1)O)NC(/C=C/C2=CC(O)=C(C=C2)O)=O)O
InChI
1S/C18H17NO7/c20-13-4-1-10(8-15(13)22)3-6-17(24)19-12(18(25)26)7-11-2-5-14(21)16(23)9-11/h1-6,8-9,12,20-23H,7H2,(H,19,24)(H,25,26)/b6-3+/t12-/m0/s1
InChI key
GPZFXSWMDFBRGS-UXONFWTHSA-N
생화학적/생리학적 작용
Clovamide is a phenolic compound isolated from cocoa beans that exhibits antioxidant and neuroprotective effects. Clovamide is a potent and selective inhibitor of Aβ42 aggregation.
inhibitor of Ab42 aggregation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.