분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1CCCCCC1)CSC2=NCCN2.Cl
InChI key
TZICOTBZKPHMMK-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
ICCB-19 is a cell penetrant apoptosis inhibitor that activates autophagy leading to restoration of cellular homeostasis in cells with accumulated mutant tau, α-synuclein, or huntingtin. ICCB-19 potently and selectively inhibits TRADD. It binds to the N-terminal TRAF2-binding domain of TRADD (TRADD-N). Apparently ICCB-19 releases cIAP1/2 or TRAF2 from TRADD thus promoting the K63-linked ubiquitination of beclin 1.
cell penetrant apoptosis inhibitor that activates autophagy that potently and selectively inhibits TRADD
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.