주요 문서
SML2935
Sigma-Aldrich
SBI-425
≥98% (HPLC)
동의어(들):
5-((5-Chloro-2-methoxyphenyl)sulfonamido)nicotinamide, 5-[[(5-Chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl]amino]-3-pyridinecarboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12ClN3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
341.77
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2cncc(c2)C(=O)N)c1c(ccc(c1)Cl)OC
InChI
1S/C13H12ClN3O4S/c1-21-11-3-2-9(14)5-12(11)22(19,20)17-10-4-8(13(15)18)6-16-7-10/h2-7,17H,1H3,(H2,15,18)
InChI key
SBAITEDLNTYIOE-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
SBI-425 is an orally available, potent and selective inhibitor of TNAP (tissue-nonspecific alkaline phosphase).
TNAP inhibitor (tissue-nonspecific alkaline phosphase)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)