분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D +260 to +300°, c = 0.5 in methanol
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
Potent and selective protein arginine methyltransferase PRMT6 inhibitor.
SGC6870 is a potent and selective protein arginine methyltransferase PRMT6 inhibitor (IC50 = 77 nM by cell-free assays; IC50 = 0.8 μM against asymmetric H3R2 dimethylation of overexpressed PRMT6 in HEK293T cells) over all other PRMTs and 23 methyltransferases. The (S)-enantiomer SGC6870N is inactive toward PRMT6 and serves as an excellent control compound.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.