SML2747
Forsythiaside A
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Forsythoside A, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl 6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-4-[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate]-β-D-glucopyranoside, Forsythiaside
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -25 to -17°, c = 1 in methanol
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]4O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)O)C)OC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)O)O)O)OCCc2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(35)23(36)25(38)29(42-13)41-12-20-27(44-21(34)7-4-14-2-5-16(30)18(32)10-14)24(37)26(39)28(43-20)40-9-8-15-3-6-17(31)19(33)11-15/h2-7,10-11,13,20,22-33,35-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29+/m0/s1
InChI key
DTOUWTJYUCZJQD-UJERWXFOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.