분석
>97% (NMR)
양식
powder
색상
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 0.2 mg/mL (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(C2=CC(C3=[N+]4C=CC=C3)=[N+]5C(C6=CC=CC=[N+]6[Pt-2]54Cl)=C2)C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C22H17N3.2ClH.Pt/c1-16-8-10-17(11-9-16)18-14-21(19-6-2-4-12-23-19)25-22(15-18)20-7-3-5-13-24-20;;;/h2-15H,1H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
UWAUJHRZLKCPPX-UHFFFAOYSA-L
생화학적/생리학적 작용
G-quadruplex ligand that potently induces significant telomere-associated DNA damage in cancer cells
Pt-ttpy, a metallo-organic complex, is a G-quadruplex ligand that potently induces significant telomere-associated DNA damage in cancer cells. It inhibits telomerase and/or telomere functions. Pt-ttpy induces number of chromatin defects in mitosis including chromatin bridges, ultrafine bridges (UFBs), and double-stranded breaks (DSBs).
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.