SML2063
Davunetide trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
동의어(들):
AL-108, Asn-Ala-Pro-Val-Ser-Ile-Pro-Gln, L-Asparaginyl-L-alanyl-L-prolyl-L-valyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-Glutamine, NAP, NAP peptide, NAPVSIPQ
About This Item
추천 제품
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
구성
Peptide content, ≥60%
색상
white to beige
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
N2([C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)N)C)C(C)C)CO)[C@H](CC)C
InChI
1S/C36H60N10O12/c1-6-18(4)28(35(56)46-14-8-9-23(46)31(52)41-21(36(57)58)11-12-25(38)48)44-30(51)22(16-47)42-33(54)27(17(2)3)43-32(53)24-10-7-13-45(24)34(55)19(5)40-29(50)20(37)15-26(39)49/h17-24,27-28,47H,6-16,37H2,1-5H3,(H2,38,48)(H2,39,49)(H,40,50)(H,41,52)(H,42,54)(H,43,53)(H,44,51)(H,57,58)/t18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,27-,28-/m0/s1
InChI key
DWLTUUXCVGVRAV-XWRHUKJGSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.