SML2015
MM11253
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(2-Carboxy-6-naphthalenyl)-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalen-2-yl)-1,3-dithiolane, 6-[2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1,3-dithiolan-2-yl]-2-naphthalenecarboxylic acid, MM 11253, MM-11253, SR 11253, SR11253
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H30O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
462.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CC(C=CC(C2(SCCS2)C3=CC(C(C)(C)CCC4(C)C)=C4C=C3)=C5)=C5C=C1)=O
InChI
1S/C28H30O2S2/c1-26(2)11-12-27(3,4)24-17-22(9-10-23(24)26)28(31-13-14-32-28)21-8-7-18-15-20(25(29)30)6-5-19(18)16-21/h5-10,15-17H,11-14H2,1-4H3,(H,29,30)
InChI key
DPVGXUNWCVEIGT-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
MM11253 (SR11253) is a high-affinity RARγ-selective retinoid acid (RA) receptor antagonist (IC50 = 44 nM against ATRA for binding RARγ; IC50 =1 μM in case of RARα, RARβ, RXRα) that prevents >90% growth inhibitory effect of retinoids AHPN/CD437 (1 μM in CA-OV3 & SK-SKOV3 cultures) and M11389 (1 μM in SCC-25 squamous cell carcinoma cultures) when used at equal concentration. MM11253 also effectively blocks the inhibitory effect of R667 (RARγ agonist) against IL-1β-induced MMP production from rabbit corneal fibroblasts (80% vs. 11% inhibition by 0,1 nM R667, respectively, without or with 0.03 nM MM11253).
RARγ selective antagonist
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.