SML1712
SBC-115076
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1,5-Dihydro-3-hydroxy-4-[3-methyl-4-(phenylmethoxy)benzoyl]-1-[3-(4-morpholinyl)propyl]-5-(4-pyridinyl)-2H-pyrrol-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H33N3O5
CAS Number:
Molecular Weight:
527.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=CC(C(C(C(C2=CC=NC=C2)N3CCCN4CCOCC4)=C(O)C3=O)=O)=CC=C1OCC5=CC=CC=C5
생화학적/생리학적 작용
SBC-115076 is an inhibitor of PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin 9).
SBC-115076 is an inhibitor of PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin 9). PCSK9 binds to the LDL receptor, preventing it from removing LDL cholesterol from the blood. SBC-115076 was shown to inihbit PCSK9, blocking LDLR degradation in HEK293T cells expressing PCSK9 and to increase the uptake of LDL by liver cells in vitro. SBC-115076 lowered cholesterol levels in mice fed a high fat diet.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.