SML1705
Cbz-B3A
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(8S)-3,8-Bis[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-9-oxo-2,4,10,17-tetraazaoctadec-3-enedioic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 18-(phenylmethyl) ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H58N6O9
CAS Number:
Molecular Weight:
706.87
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(OCC1=CC=CC=C1)NCCCCCCNC([C@H](CCCN/C(NC(OC(C)(C)C)=O)=N\C(OC(C)(C)C)=O)NC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C35H58N6O9/c1-33(2,3)48-30(44)39-26(20-17-23-37-28(40-31(45)49-34(4,5)6)41-32(46)50-35(7,8)9)27(42)36-21-15-10-11-16-22-38-29(43)47-24-25-18-13-12-14-19-25/h12-14,18-19,26H,10-11,15-17,20-24H2,1-9H3,(H,36,42)(H,38,43)(H,39,44)(H2,37,40,41,45,46)/t26-/m
InChI key
JGEWUYSTHGIDHO-SANMLTNESA-N
생화학적/생리학적 작용
Cbz-B3A is a potent and selective inhibitor of mTORC1 signaling that inhibits the phosphorylation of eIF4E binding protein 1 (4EBP1) and blocks 68% of translation. Cbz-B3A binds to ubiquilins 1, 2, and 4, which prevents mTORC1 activation.
Cbz-B3A is a potent and selective inhibitor of mTORC1 signaling.
기타 정보
Light and air sensitive.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.