SML1564
BAY-677
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(S)-BAY-678, 2-Pyridinecarbonitrile, 5-[(4S)-5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-pyrimidinyl]-, 5-{(4S)-5-Acetyl-6-methyl-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-4-yl}pyridine-2-carbonitrile
About This Item
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -21 to -29°, c = 0.5 in methanol
색상
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(N1C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=C(C(C)=O)[C@H](C3=CN=C(C#N)C=C3)NC1=O
InChI
1S/C20H15F3N4O2/c1-11-17(12(2)28)18(13-6-7-15(9-24)25-10-13)26-19(29)27(11)16-5-3-4-14(8-16)20(21,22)23/h3-8,10,18H,1-2H3,(H,26,29)/t18-/m0/s1
InChI key
PGIVGIFOWOVINL-SFHVURJKSA-N
생화학적/생리학적 작용
BAY-678, the active HNE probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase BAY-678, click here.
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.