SML1404
A01 (Smurf1 inhibitor)
≥98% (HPLC)
동의어(들):
[4-[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl]-1-piperazinyl][4-(5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H20ClF3N4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
512.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C1)(N2CCN(C(C3=CC=C(N4N=CC=C4C)C=C3)=O)CC2)=O
InChI
1S/C22H20ClF3N4O3S/c1-15-8-9-27-30(15)17-4-2-16(3-5-17)21(31)28-10-12-29(13-11-28)34(32,33)18-6-7-20(23)19(14-18)22(24,25)26/h2-9,14H,10-13H2,1H3
InChI key
QFYLTUDRXBNZFQ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
A01 is a high affinity selective inhibitor of E3 ubiquitin-protein ligase Smurf1 (Smad ubiquitination regulatory factor-1) that disturbs Smurf1-Smad1/5 interaction and blocks Smurf1 mediated Smad1/5 ubiquitination. A01 increases responsiveness to BMP-2 in myoblasts and osteoblasts.
A01 is a high affinity selective inhibitor of E3 ubiquitin-protein ligase Smurf1.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.