SML0764
Senktide trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
동의어(들):
DFFGLM (Modifications: Asp-1 = Succinyl-Asp, Phe-3 = Me-Phe, Met-6 = C-terminal amide) trifluoroacetate salt, Suc-Asp-Phe-MePhe-Gly-Leu-Met-NH2 trifluoroacetate salt
분석
≥95% (HPLC)
양식
film
저장 조건
desiccated
색상
colorless
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)O)CC(=O)O)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1)CC(C)C)C(=O)N)C
InChI
1S/C40H55N7O11S/c1-24(2)19-28(37(55)45-27(36(41)54)17-18-59-4)44-33(49)23-42-39(57)31(21-26-13-9-6-10-14-26)47(3)40(58)30(20-25-11-7-5-8-12-25)46-38(56)29(22-35(52)53)43-32(48)15-16-34(50)51/h5-14,24,27-31H,15-23H2,1-4H3,(H2,41,54)(H,42,57)(H,43,48)(H,44,49)(H,45,55)(H,46,56)(H,50,51)(H,52,53)/t27-,28-,29-,30-,31-/m0/s1
InChI key
HMHYXLVEFVGOPM-QKUYTOGTSA-N
Amino Acid Sequence
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.